Läs mer
Thermo Scientific™ Potatisdextrosagar (EP/USP/JP/BP) (Dehydrerad)
Beskrivning
Isolera och räkna upp jäst och mögel från mejeri- och livsmedelsprodukter 1 och förbered Aspergillus niger för de harmoniserade mikrobiella gränstesterna från internationell farmakopé 2,3,4 med Thermo Scientific™ Oxoid™ Potatis dextrosagar (uttorkad). Detta medium är lämpligt för detektering och räkning av värmebeständiga mögelsvampar i termiskt bearbetade frukter och fruktprodukter 5 .
Pigmentproduktion är en kritisk del av identifieringen av svampen. Agaren som används i mediet är noggrant screenad för att säkerställa korrekt pigmentproduktion av svampar som Fusaria spp.
Använd potatisdextrosagar för upptäckt och uppräkning av jäst och mögel i livsmedel.
- Lämplig för detektering av värmebeständiga mögelsvampar i termiskt bearbetade frukter och fruktprodukter.
- Lämpligt medium för framställning av Aspergillus niger
- Överensstämmer med EP/USP/JP Microbial Limit Test standards 2,3,4
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Industriell referens: FDA. |
| Beskrivning | Potatis Dextrose Agar |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | För 12,8L medium |
Endast för laboratorieoratorieanvändning