Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Prepared Sabouraud Dextrose Broth Bottled Media
Beskrivning
A non-selective broth for confidently performing sterility testing and/or determining the fungistatic activity of pharmaceutical products.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Straw |
| Innehåll och lagring | 2°C to 25°C |
| Formatera | Universal Bottle |
| Tillverkningsursprung | United Kingdom |
| Produkttyp | Microbiology Media |
| Fyll vikt | 10.0 to 10.3 g |
| Förpackningstyp | 24 Universal Bottles with Screw Cap Closures/Box |
| Kvantitet | 24/Pk. |