Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Prepared Sabouraud Dextrose Broth Bottled Media
Beskrivning
A non-selective broth for confidently performing sterility testing and/or determining the fungistatic activity of pharmaceutical products.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Straw |
| Innehåll och lagring | 2 to 25°C |
| Formatera | 100 mL DIN bottle |
| Tillverkningsursprung | United Kingdom |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Fyll vikt | 100-101.5g |
| Förpackningstyp | 10 DIN bottles with wide septum, injectable closures in a correx box. |
| Kvantitet | 10/Pk. |