Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Förberedd Tryptone Water Bijou Bottled Media
Produktkod. 12736969
:
Volym: 5 ml
Produktkod. 12736969
Brand: Thermo Scientific™ BO0383C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Trypton Water är ett flytande medium som rekommenderas för användning i kvalitativa procedurer för detektion av Escherichia coli i livsmedels- och vattenprov baserat på indolproduktion.