Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Prepared Yeast Extract Agar Bottled Media, 498-502 g, 500 mL sirop bottle, 10 bottles
Produktkod. 11923782
Fyll vikt:
100,0 till 101,5 g
250 to 254 g
Formatera:
125 mL sirop bottle
300 mL Sirop Bottle
Förpackningsstorlek:
1000ml
Paket med 10
Produktkod. 11923782
Brand: Thermo Scientific™ BO0635M
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Enumerate microorganisms in potable and freshwater samples with this agar.
Yeast Extract Agar is used for the enumeration of microorganisms in potable and freshwater samples.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Halm
Innehåll och lagring 2 to 25°C
Formatera 125 mL sirop bottle
Tillverkningsursprung United Kingdom
Produkttyp Agar
Fyll vikt 100,0 till 101,5 g
Formulering Jästextrakt (3,0 g/L); Pepton (5 g/L); Agar (15 g/L)
Förpackningstyp Siropflaskor med skruvlock
Kvantitet 10 x 100 mL