Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Proteosepepton
Beskrivning
Thermo Scientific™ Oxoid Proteosepepton är en specialpepton som innehåller proteoser enligt definitionen i .USP
Särskilt lämplig för användning vid toxinproduktion och fermentering eller i odlingsmedier för bakterier med varierande näringsbehov.
- Särskilt lämplig för användning i toxinproduktion och i odlingsmedier för bakterier med breda näringsbehov
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Industriell referens: USP . |
| Innehåll och lagring | Torkat pulver, omgivande och torr förvaring |
| Form | Dehydretat pulver |
| Produkttyp | Pepton |
| För användning med (applikation) | Odlingsmedier eller fermenteringsprocesser |
| Kvantitet | 500 g |
| Protein Source | Fläsk / Nötkött / Soja |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.