missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Proteose Peptone
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Beskrivning
Thermo Scientific™ Oxoid Proteose Peptone is a specialty peptone containing proteoses as defined in the USP.
Particularly suitable for use in toxin production and fermentation applications or in culture media for bacteria with wide-ranging nutritional requirements.
- Särskilt lämplig för användning i toxinproduktion och i odlingsmedier för bakterier med breda näringsbehov
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Industriell referens: USP . |
| Innehåll och lagring | Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Pepton |
| För användning med (applikation) | Culture media or fermentation processes |
| Kvantitet | 500 g |
| Protein Source | Pork / Beef / Soy |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering