Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Renad agar
Produktkod. 10260343
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10260343 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10260343 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer LP0028B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4746.28 SEK
    4421.97 SEK / 500g
    Save 324.31 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Oxoid Renad agar är en exceptionellt ljus och klar agar som rekommenderas för elektroforesstudier men också lämplig för många bakteriologiska ändamål.
Oxoid Renad agar är en exceptionellt ljus och klar agar som rekommenderas för elektroforesstudier men också lämplig för många bakteriologiska ändamål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Dehydrerad; Renad agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 10,3L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning