Läs mer
Thermo Scientific™ Raka-Ray agarbas (uttorkad)
Beskrivning
Isolera mjölksyrabakterier i öl och bryggprocesser med Thermo Scientific™ Oxoid™ Raka-Ray Agar Base (Dehydrerad). Mediet är baserat på formeln Saha, Sondag och Middlekauff 1 och rekommenderas av American Society of Brewing Chemists (ASBC) 2 och European Brewing Convention (EBC) 3 .
Medlemmar av familjen Lactobacillaceae som förekommer i bryggningsprocessen är viktiga förstörande organismer eftersom produkter som härrör från deras tillväxt och metabolism ofta är allvarligt skadliga för smaken. Detektering kompliceras av familjens olika närings- och miljökrav.
Raka-Ray Agar 1 gör det möjligt för bryggare att övervaka öl under process snabbt och noggrant för ett brett spektrum av organismer inklusive pediokocker.
Undersökningar där olika kombinationer av tillväxtstimulerande medel sattes till Universal Beer Agar ledde till erkännandet av ett antal medel inklusive sorbitanmonooleat, leverextrakt, jästextrakt och N-acetylglukosamin som gav överlägsna resultat med avseende på kolonistorlek, koloniantal och inkubationstid jämfört med omodifierad Universal Beer Agar.
Dessa undersökningar gav grunden för formeln för Raka-Ray 3 Medium där sorbitanmonooleat ingår som ett stimulerande medel för mjölksyrabakterier i allmänhet 4 . Fruktos är närvarande som den väsentliga kolhydratkällan för Lactobacillus fructivorans 5 medan maltos är närvarande för att detektera laktobaciller som inte kan utnyttja glukos 6 .
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Raka-Ray agarbas |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | För 6,5L medium |
Endast för laboratorieoratorieanvändning