Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Ersättande torkmedel, dispenser
Beskrivning
Upprätthåll en miljö med låg fuktighet vid förvaring av AST-produkter för manuell antimikrobiell känslighetstestning med Thermo Scientific™ Oxoid™ Ersättande torkmedel (dispenser).
En av de enklaste och mest använda metoderna för känslighetstestning, diskdiffusion är extremt flexibel och erbjuder ett brett utbud av antibiotika och koncentrationer som enkelt kan ändras vid behov.
Diskdiffusion kategoriserar inte bara resistenta, intermediära och känsliga organismer genom kvantitativa resultat utan ger också en visuell indikation på följande:- Inokulumnivå
- Förekomst av kontaminering
- Resistenta mutanter
- Betalaktamasaktivitet
- Antagonism och synergi mellan antibiotika
Remel™ Oxoid™ och produkter är nu en del av varumärket Thermo Scientific, där kraftfulla manuella, semi-automatiserade och helautomatiska testprodukter kombineras med en omfattande serie medie- och diagnosprodukter för att erbjuda en komplett, helhetslösning som snabbt levererar de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Oxoid Ersättande torkmedel (dispenser) |
| Produkttyp | Ersättande torkmedel |