Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Ringers Solution Tabletter
Kvantitet:
Varje
Förpackningsstorlek:
100 tabletter
Beskrivning
Oxoid Ringers lösningstabletter används för beredning av isotona spädningsmedel för bakterieceller och bakteriologiska prover.
Varje tablett bereder 500 ml lösning.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Industriell referens; AFNOR, BSI, IDF, ISO , NMKL. |
| Beskrivning | Ringers Solution Tabletter |
| Form | Tablett |
| Produkttyp | Medietillägg |
| Kvantitet | Varje |
| Avkastning | Varje flik för 500mL medium |
Endast för laboratorieoratorieanvändning