Läs mer
Thermo Scientific™ Rogosa agar (uttorkad)
Produktkod. 10586913
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10586913 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10586913 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0627B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selektivt isolera och räkna upp laktobaciller från mejeriprover och andra patologiska prover med detta medium.
Selektivt isolera och räkna upp laktobaciller med Thermo Scientific™ Oxoid™ Rogosa-agar (uttorkad). Mediet har gett utmärkta resultat när det används i kvantitativa och kvalitativa studier av laktobaciller i avföring, saliv och munsköljningar samt i mejeriprodukter.
Rogosa Agar, en modifiering av mediet beskrivet av Rogosa et al.1 , är ett selektivt medium för isolering och räkning av laktobaciller . Hög acetatkoncentration och lågt pH i mediet undertrycker effektivt andra bakterier, men också många stammar av andra mjölksyrabakterier. Modifieringen av pH till 6,2 istället för 5,5 förändrar mediets selektivitet för hela gruppen av mjölksyrabakterier 2,3 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Rogosa agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 6,1L medium