Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ RPF-tillägg
Produktkod. 10681515
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10681515 10/Pk. 1000ml
1 options
Produktkod. 10681515 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SR0122A
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De Oxoid RPF Supplement (Rabbit Plasma Fibrinogen) används för isolering och räkning av koagulaspositiva stafylokocker från mat.
Oxoid RPF Supplement (Rabbit Plasma Fibrinogen) används för isolering och räkning av koagulaspositiva stafylokocker från mat.
  • Använd endast med Baird-Parker Agar Base, RPF, artikelnr. CM0961B
  • Varje injektionsflaska kompletterar 100 ml medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning RPF-tillägg
Form Frystorkad
Produkttyp Mikrobiologimedia
Kvantitet 10/Pk.