missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific™ Oxoid™ Salmonella Rapid Test Elective Medium (SRTEM)

Produktkod. 10610725
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10610725

Brand: Thermo Scientific™ CM0857B

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A selective enrichment broth medium specifically formulated for use with the Oxoid Salmonella Rapid Test Kit, Part No. FT0201A.

Oxoid Salmonella Rapid Test Elective Medium (SRTEM) is a selective enrichment broth medium specifically formulated for use with the Oxoid Salmonella Rapid Test Kit, Part No. FT0201A.

When made up according to directions, the double strength broth is ready for use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad Industrial Reference: AFNOR, AOAC.
Beskrivning Salmonella Rapid Test Elective Medium
Form Powder
Produkttyp Dehydrated Culture Media
Kvantitet 500 g
Avkastning For 16.4L medium

For Laboratory Use Only

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.