Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Salmonella selektivt tillskott
Produktkod. 11404229
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404229 10/Pk. Paket med 10
1 options
Produktkod. 11404229 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SR0194E
 Begränsad artikel
I lager
Oxoid Salmonella Selective Supplement används för presumtiv identifiering av Salmonella -arter från kliniska prover och livsmedelsprover.
Oxoid Salmonella Selective Supplement används för presumtiv identifiering av Salmonella -arter från kliniska prover och livsmedelsprover.
  • Lägg till kromogen Salmonella-agarbas, artikelnr. CM1007B eller Brilliance™ Salmonella-agarbas, artikelnr. CM1092B
  • Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Salmonella selektivt tillskott
Form Frystorkad
Produkttyp Selektivt tillägg
Kvantitet 10/Pk.
Avkastning Varje injektionsflaska för 500mL medium
Art Salmonella arter
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SALMONELLA Selective Supplement
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: cefsulodin, novobiocin