Läs mer
Thermo Scientific™ Schaedler Anaerob buljong (uttorkad)
Produktkod. 10679744
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10679744 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10679744 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0497B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2463.76 SEK
    1823.49 SEK / 500g
    Save 640.27 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Odla och isolera aeroba och anaeroba organismer i tarmkanalen och/eller genomför MIC-studier med detta tioglykolatfria medium.
Odla och isolera aeroba och anaeroba organismer i tarmkanalen och/eller genomför studier av minsta hämmande koncentration (MIC) av dessa organismer med hjälp av Thermo Scientific™ Oxoid™ Schaedler Anaerob buljong (Dehydrerad).
Schandler Anaerobe Broth är fri från tioglykolat och används för att skapa selektiva förhållanden under vilka känsliga och mer näringsmässigt krävande mikroorganismer i tarmkanalen utvecklas, trots närvaron av antagonistiska organismer. Normalt skulle sådana kräsna mikroorganismer översvämmas av tillväxten av enterokocker, koliforma bakterier, baciller och andra gramnegativa baciller.
  • Selektiv mot icke-mål gramnegativa bakterier, speciellt Escherichia coli
  • Kan också användas för att bestämma MIC-nivåer av anaeroba organismer.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Schaedler Anaerob buljong
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Kvantitet 500 g
Avkastning För 18,9L medium