Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Sensitest agar
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Beskrivning
Oxoid Sensitest Agar används för antimikrobiell känslighetstestning.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Sensitest agar |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | För 15,6L medium |
Endast för laboratorieoratorieanvändning