Läs mer
Thermo Scientific™ Simmons Citrate Agar (Dehydrerad)
Produktkod. 10351383
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10351383 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10351383 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0155B
Differentiera medlemmar av familjen Enterobacteriaceae baserat på användningen av citrat med detta medium.
Differentiera medlemmar av familjen Enterobacteriaceae baserat på användningen av citrat med Thermo Scientific™ Oxoid™ Simmons Citrate Agar (Dehydrerad). Mediet är en stelnad form av Koser-citratmedium som led av nackdelen att falskt utseende av tillväxt inträffade när stora inokula användes. Simmons 1 modifierade Kosers formulering genom att tillsätta agar och bromtymolblått 2 . Den överensstämmer med rekommendationerna om APHA 3 .
Simmons Citrate Agar används vissnar som sluttningar i provrör eller som tallrikmedium i petriskålar. Positiv tillväxt (dvs. citratanvändning) ger en alkalisk reaktion och ändrar färgen på mediet från grönt till ljust blått, medan i ett negativt test (dvs. ingen citratanvändning) färgen på mediet förblir oförändrad.
Escherichia coli inklusive serotyper från epidemisk infantil enterit, såväl som Shigella-, Yersinia- och Edwardsiella -arter växer inte på mediet. Serratia och majoriteten av arterna Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Proteus och Providencia , förutom Morganella morganii och Klebsiella rhinoscleromatis, använder citrat och producerar den karakteristiska blå färgen 4 .
Simmons Citrate Agar kan användas för att skilja citratpositiva Salmonella enteritidis och medlemmar av Salmonella subgenus II, III och IV från de citratnegativa Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, Salmonella pullorum och Salmonella gallinarum.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: AOAC , FDA, USDA.
Beskrivning Simmons Citrate Agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 21,7L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning