Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Skummjölkspulver
Produktkod. 16694685
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16694685 500 g 500g
1 options
Produktkod. 16694685 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer LP0033B
 Begränsad artikel
I lager
Oxoid Skummjölkspulver är ett termofilfritt, spraytorkat pulver för användning i bakteriologiska odlingsmedier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: NMKL.
Beskrivning Skummjölkspulver
Form Pulver
Produkttyp Mjölk
Kvantitet 500 g