Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ SPS skiva
Produktkod. 10127462
Change view
Kvantitet:
50 skivor/kassett
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10127462 50 skivor/kassett Paket med 50
1 options
Produktkod. 10127462 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DD0016T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00 SEK
    193.59 SEK / Paket med 50
    Save 28.41 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ Oxoid SPS Disc används för presumtiv identifiering av Peptostreptokocker anaerobius .
Thermo Scientific™ Oxoid SPS Disc används för presumtiv identifiering av Peptostreptokocker anaerobius .
Skivformat för känslighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning SPS disk
Detekterbara analyter P. anaerobius
Formatera Mottaglighetsskiva
Typ SPS disk
Kvantitet 50 skivor/kassett