Läs mer
Thermo Scientific™ STAA agarbas (uttorkad)
Produktkod. 13215909
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 13215909
Brand: Thermo Scientific™ CM0881B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Isolera Brochotrix thermosphacta från livsmedelsprover med detta medium.
Isolera Brochotrix thermosphacta från livsmedelsprover med Thermo Scientific™ Oxoid™ STAA Agar Base (Dehydrerad). STAA Medium (STAA Agar Base + STAA Selective Supplement SR0151) är baserad på formuleringen som beskrivs av Gardner 1 och rekommenderas för mikrobiologisk undersökning av kött och köttprodukter i ISO Standard 13722:1996.
Brochotrix thermosphacta är en grampositiv stav och utgör en betydande del av kött- och köttprodukters förstörande flora. Även om Brochothrix thermosphacta inte anses vara patogen, är den en ekonomiskt viktig köttförstörande organism eftersom den växer i en mängd olika kött och köttprodukter och producerar illaluktande metaboliska slutprodukter som gör påverkat kött osmakligt 3 .
STAA Medium görs selektivt genom att inkludera streptomycinsulfat, tallousacetat och actidion (cykloheximid). STA Medium modifieras från den ursprungliga formuleringen genom att ta bort det toxiska selektiva medlet cykloheximid som rekommenderas av NMKL. Enligt denna metod är mediet applicerbart för kött, köttprodukter och vissa fiskprodukter.
Streptomycinsulfat hämmar vissa grampositiva organismer och de flesta gramnegativa i högre koncentrationer, medan Brochothrix thermosphacta förblir resistent. Thallousacetat hämmar de flesta jästsvampar samt många aeroba och fakultativt anaeroba bakterier. Införlivandet av cykloheximid tjänar till att ytterligare hämma jästsvampar och trådformiga svampar.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: ISO .
Beskrivning STAA agarbas
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 13,5L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning