Läs mer
Thermo Scientific™ Staphylococcus Medium No. 110 (Dehydrerad)
Produktkod. 10311003
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10311003
Brand: Thermo Scientific™ CM0145B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selektivt isolera och differentiera patogena stafylokocker baserat på salttolerans, pigmentering och mannitolfermentering med detta medium.
Selektivt isolera och differentiera patogena stafylokocker baserat på salttolerans, pigmentering, mannitoljäsning och gelatinvätskebildning med Thermo Scientific™ Oxoid™ Staphylococcus Medium No.110 (Dehydrerad). Patogena stafylokocker (koagulas-positiva) växer på det högsaltade mannitolmediet för att bilda apelsinkolonier som ger positiva reaktioner för syraproduktion och gelatin flytande.
Använd Staphylococcus Medium No.110 för selektiv isolering och differentiering av patogena stafylokocker (Chapman 1,2 ) baserat på salttolerans, pigmentering, mannitolfermentering och gelatinförtätning.
Staphylococcus Medium No.110 är formulerad enligt APHA 3 och AOAC4 specifikationer och kan användas med ägguleemulsion (5% v/v SR0047) för att studera äggulereaktionerna.
Sten 5 antydde att gelatinasaktiviteten i mediet tydde på matförgiftningsstammar, men Chapman et al.6 rapporterade att typiska matförgiftande stafylokocker också borde producera ett orange pigment, vara hemolytiskt, vara koagulas-positivt och fermentera mannitol. Chapman 7 visade att inkubation vid °30 C gav djupare pigmentering och ingen störning av Stone-reaktionen eller med syraproduktion från mannitol - båda de senare var ungefär lika intensiva som vid 35 °C.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Staphylococcus Medium #110
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Kvantitet 500 g
Avkastning För 3,3L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning