Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptokockgruppering engångsreaktionskort
Produktkod. 10075762
Change view
Kvantitet:
50 kort
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10075762 50 kort Paket med 50
1 options
Produktkod. 10075762 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DR0500G
 Begränsad artikel
I lager
Oxoid Streptokockgrupperingsreaktionskort för engångsbruk används med streptokockgrupperingsreagens.
Ett latexagglutinationstest för identifiering av streptokockgrupper A, B, C, D, F och G.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Frystorkad 2° till 25 °C och rekonstituerad vid 2° till 8 °C
Beskrivning Streptokockgruppering engångsreaktionskort
Typ Reaktionskort för streptokocktestning
Organismgrupp Grupp A, B, C, D, F och G
Kvantitet 50 kort