Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptokocktillskott
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Oxoid Streptococcus Supplement används för isolering av streptokocker .
- Lägg till Columbia Blood Agar Base, Part No. CM0331B
- Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Streptokocktillskott |
| Form | Frystorkad |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Avkastning | Varje injektionsflaska för 500mL medium |
| Art | Streptokockarter |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Streptococcus Selective Supplement
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Colistin, sulfate (salt), Oxolinic acid