Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Sulfonamidskiva
Kvantitet:
50 skivor/kassett
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Thermo Scientific™ Oxoid Sulfonamidskiva används för identifiering av Gardnerella vaginalis .
- 100 μg
- 50 skivor/kassett
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Beskrivning | Sulfonamidskiva |
| Detekterbara analyter | G. vaginalis |
| Formatera | Disk, Kassett |
| Typ | Sulfonamidskiva |
| Förpackningstyp | 1 vagn./Pk. |
| Kvantitet | 50 skivor/kassett |