Läs mer
Thermo Scientific™ Todd-Hewitt-buljong (uttorkad)
Beskrivning
Förbered antigent streptokockhemolysin och odla streptokockerna före serologiska grupperingar med Thermo Scientific™ Oxoid™ Todd-Hewitt-buljong (uttorkad). Todd-Hewitt-buljong är en lätt rekonstituerad, uttorkad modifiering av det medium som ursprungligen beskrevs av Todd och Hewitt 1 för produktion av antigen streptokockhemolysin.
Streptokocker är fakultativt anaeroba, katalasnegativa, grampositiva kocker som förekommer som par eller kedjor. De orsakar en mängd olika kliniska sjukdomar inklusive faryngit, scharlakansfeber, otitis media, impetigo, meningit, neonatal sepsis, lunginflammation, endokardit, osteomyelit och nekrotiserande fasciit. En av de mest användbara fenotypiska egenskaperna hos streptokocker är den hemolytiska reaktionen, vanligtvis klassificerad som alfa, beta eller gamma beroende på utseendet på zoner runt kolonier som växer på blodagar.
Todd Hewitt-buljong rekommenderas för odling av hemolytiska streptokocker i grupp A som används för serologiska studier.
- Välbuffrat: mediet är väl buffrat av natriumfosfat och natriumkarbonat för att neutralisera syran som produceras under glukosjäsning.
- Todd-Hewitt-buljong kan användas som ett alternativ till serumbuljong eller hästköttsbuljong, för odling av streptokocker före serologisk gruppering 2 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Todd-Hewitt-buljong |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Dehydrerade kulturmedier |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | För 13,7L medium |
Endast för laboratorieoratorieanvändning