Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Trimetoprim Antimikrobiell mottaglighet skivor
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Koncentration:
1,25 μg
5 μg
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Beskrivning
Bestäm manuellt mikroorganismers känslighet för antibiotika med hjälp av antimikrobiella känslighetstestmetoder (AST) i kombination med pålitliga, lättanvända Thermo Scientific™ Oxoid™ Trimetoprim Antimikrobiell mottaglighet skivor.
Enkel användning tillhandahålls av splittersäkra fjäderbelastade patroner, lättlästa etiketter och indikatorer för slut på kassetten.
diskdiffusion kategoriserar inte bara resistenta, mellanliggande och känsliga organismer genom kvantitativa resultat utan ger också en visuell indikation på följande:
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
diskdiffusion kategoriserar inte bara resistenta, mellanliggande och känsliga organismer genom kvantitativa resultat utan ger också en visuell indikation på följande:
- Inokulumnivå
- Förekomst av kontaminering
- Resistenta mutanter
- Beta-laktamasaktivitet
- Antagonism och synergi mellan antibiotika
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Antimikrobiella medel | Trimetoprim |
| Koncentration | 1,25 μg |
| Beskrivning | Oxoid Trimetoprim Antimikrobiella mottaglighetsskivor |
| Antibiotikakod | W |
| Produkttyp | Antimikrobiella känslighetsskivor |
| Testtyp | Antimikrobiell mottaglighet |
| Antal per förpackning | 5 patroner/pk. |
| Förpackningstyp | 50 skivor/kassett |
| Kvantitet | 50 skivor/kassett |
Dokument
Scientific Resources
Brochures
Oxoid Antimicrobial Susceptibility Disks Brochure - Global [EN]
Filstorlek: 773 kB
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Oxoid™ Trimetoprim Antimikrobiell mottaglighet skivor >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering