Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Trimetoprim/Sulfametoxazol 1:19 Antimikrobiella mottaglighetsskivor, 25 μg
Produktkod. 11903972
Change view
Koncentration:
25 μg
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. Koncentration Förpackningsstorlek
11903972 25 μg Paket med 250
1 options
Produktkod. 11903972 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CT0052B
 Begränsad artikel
I lager
Bestäm känsligheten hos mikroorganismer med hjälp av manuella AST-metoder och ett komplett utbud av högkvalitativa, lättanvända testskivor för antimikrobiella känslighet.
Bestäm manuellt mikroorganismers känslighet för antibiotika med hjälp av antimikrobiella känslighetstestmetoder (AST) i kombination med pålitliga, lättanvända Thermo Scientific™ Oxoid™ Trimetoprim/Sulfametoxazol 1:19 Antimikrobiella mottaglighetsskivor.
Enkel användning tillhandahålls av splittersäkra fjäderbelastade patroner, lättlästa etiketter och indikatorer för slut på kassetten.
diskdiffusion kategoriserar inte bara resistenta, mellanliggande och känsliga organismer genom kvantitativa resultat utan ger också en visuell indikation på följande:
  • Inokulumnivå
  • Förekomst av kontaminering
  • Resistenta mutanter
  • Beta-laktamasaktivitet
  • Antagonism och synergi mellan antibiotika
Varje patron är individuellt förseglad med ett torkmedel för att upprätthålla en fuktnivå på< 2 %, vilket säkerställer långsiktig stabilitet.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antimikrobiella medel Trimetoprim/sulfametoxazol
Certifikat och efterlevnad Uppfyller CLSI, DIN, SFM riktlinjer
Koncentration 25 μg
Beskrivning Oxoid Trimetoprim/Sulfametoxazol 1:19 Antimikrobiell känslighetsskivor
Antibiotikakod SXT
Produkttyp Antimikrobiella känslighetsskivor
Testtyp Antimikrobiell mottaglighet
Antal per förpackning 5 patroner/pk.
Förpackningstyp 50 skivor/kassett
Kvantitet 50 skivor/kassett