Läs mer
Thermo Scientific™ Trypton Glukosextrakt Agar (Dehydrerad)
Produktkod. 10700544
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10700544 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10700544 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0127B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Räkna upp bakterier i vatten och mejeriprodukter och upptäck termofila organismer med detta medium.
Räkna upp bakterier i vatten och mejeriprodukter och upptäck termofila organismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton Glukosextrakt Agar (Dehydrerad). Mediet rekommenderas för antalet tallrikar för vatten och mejeriprodukter 1,2 . Den kan också användas för att detektera termofila bakterier i mejeriprodukter.
Använd Trypton Glucose Extract Agar för att räkna upp vatten och mejeriprodukter och för att detektera termofila organismer.
Standard Methods Committee från American Public Health Association rekommenderade att steril mjölk endast skulle tillsättas detta medium när utspädningen av det ursprungliga provet var större än 1 av 10. Tillsatsen av 10 ml av en steril 10 % lösning av skummjölkspulver LP0031 per liter är lämplig för detta ändamål.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: AOAC .
Beskrivning Trypton Glukosextrakt Agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 20,8L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning