Läs mer
Thermo Scientific™ Tryptonvatten (uttorkat)
Produktkod. 10301493
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10301493
Brand: Thermo Scientific™ CM0087B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Upptäck indolproducerande koliforma bakterier med detta medium rikt på tryptofan.
Upptäck indolproducerande koliforma bakterier med hjälp av Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptonvatten (uttorkat). Koliformernas förmåga att bryta ner aminosyran tryptofan med formuleringen av indol är en viktig egenskap som används för klassificering och identifiering av bakterier 1,2 . Tryptonvatten är ett bra substrat för framställning av indol på grund av dess höga innehåll av tryptofan och det är mer pålitligt än peptonvatten för detta ändamål.
Använd Trypotone Water för att detektera indolproduktion av koliformer.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: ISO , NMKL.
Beskrivning Tryptonvatten
Form Pulver
Produkttyp Föranrikningsmedium
Kvantitet 500 g
Avkastning För 33,3L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning