Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton
Produktkod. 10301783
Change view
Kvantitet:
500 g
5 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10301783 5 kg 5kg
10158962 500 g -
15852387 25 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10301783 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer LP0042T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13700.00 SEK
    13188.23 SEK / 5kg
    Save 511.77 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ Oxoid Tryptone är en högpresterande bukspottkörteldigest av kasein.
Thermo Scientific™ Oxoid Tryptone är en pankreasdigest av kasein för användning där hög prestanda och enhetlig sammansättning är av största vikt.
Thermo Scientific™ Oxoid Tryptone är en pankreasdigest av kasein för användning där hög prestanda och enhetlig sammansättning är av största vikt.
Med över 100 års erfarenhet av tillverkning av kulturmedier, från råmaterial till slutprodukt, erbjuder vi expertise, kvalitetssäkring och skala för att säkerställa framgångsrik produktion av mikrobiella vacciner.
Våra Thermo Scientific Oxoid peptoner finns både i animaliskt ursprung och animaliskt ursprungsfritt, och erbjuder ett utbud av AN/TN-förhållanden som passar de specifika behoven i din process.
Stöder kvalitetsdesign av medier:
  • Balanserad näringssammansättning
  • Batch-för-batch-konsistens, tillgänglig i storlekar från 500 g upp till 25 kg och i enstaka satsstorlekar upp till 2,5 T
  • Mycket lösligt
  • BSE och mykoplasmafria
Mångsidig lämplighet:
  • Batchkultur
  • Uppfödd batchkultur
  • Kontinuerlig kultur
  • Cellkultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Torkat pulver, omgivande och torr förvaring
Form Dehydretat pulver
Produkttyp Pepton
För användning med (applikation) Odlingsmedier eller fermenteringsprocesser
Kvantitet 5 kg
Protein Source Kasein
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.