Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptos
Beskrivning
Thermo Scientific™ Oxoid Tryptos är ett blandat enzymatiskt hydrolysat som används för tillväxt av många kräsna mikroorganismer.
Thermo Scientific™ Oxoid Tryptos är ett blandat enzymatiskt hydrolysat som används för tillväxt av många kräsna mikroorganismer.
Med över 100 års erfarenhet av tillverkning av kulturmedier, från råmaterial till slutprodukt, erbjuder vi expertise, kvalitetssäkring och skala för att säkerställa framgångsrik produktion av mikrobiella vacciner.
Våra Thermo Scientific Oxoid peptoner finns både i animaliskt ursprung och animaliskt ursprungsfritt, och erbjuder ett utbud av AN/TN-förhållanden som passar de specifika behoven i din process.
Stöder kvalitetsdesign av medier:
- Balanserad näringssammansättning
- Batch-för-batch-konsistens, tillgänglig i storlekar från 500 g upp till 25 kg och i enstaka satsstorlekar upp till 2,5 T
- Mycket lösligt
- BSE och mykoplasmafria
Mångsidig lämplighet:
- Batchkultur
- Uppfödd batchkultur
- Kontinuerlig kultur
- Cellkultur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Torkat pulver, omgivande och torr förvaring |
| Form | Dehydretat pulver |
| Produkttyp | Pepton |
| För användning med (applikation) | Odlingsmedier eller fermenteringsprocesser |
| Kvantitet | 500 g |
| Protein Source | Nötkött / Kasein |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.