Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Urea 40% lösning
Produktkod. 11934052
Change view
Kvantitet:
10 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11934052 10 x 5 mL Paket med 10
1 options
Produktkod. 11934052 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SR0020K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.25 SEK
    531.65 SEK / Paket med 10
    Save 68.60 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Oxoid Urea 40% SolutionEn lösning används för tillsats till odlingsmedier.
Oxoid Urea 40% lösning används för tillsats till odlingsmedia.
  • För 100 ml medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Urea 40% lösning
Form Vätska
Produkttyp Mikrobiologimedia
Kvantitet 10 x 5 mL
Avkastning Varje injektionsflaska för 100mL medium