Läs mer
Thermo Scientific™ Urea buljongbas (uttorkad)
Produktkod. 10311163
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10311163 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10311163 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0071B
Differentiera ureasproducerande Enterobacteriaceae från medlemmar av Salmonella- och Shigella -grupperna med detta medium.
Differentiera ureasproducerande Enterobacteriaceae från medlemmar av Salmonella- och Shigella- grupperna, under rutinundersökningen av rektalpinnar och avföring med Thermo Scientific™ Oxoid™ Urea buljongbas (uttorkad). Detta är en flytande modifiering av Christensen medium 1 introducerad av Maslen.
Denna modifiering tillåter inokulering med Pasteurpipett och det är lättare att upptäcka kontaminering under lagring. Maslen hävdade också att det är lättare att upptäcka positiva resultat.
Maslen noterade att i den rutinmässiga undersökningen av avföring för Salmonella- och Shigella -organismer, visade sig många icke-laktos-fermenterande kolonier som isolerades senare tillhöra de ureaspositiva Proteae. Han utvecklade detta medium som ett sätt varigenom de sistnämnda organismerna snabbt kunde upptäckas och elimineras - vilket sparade en avsevärd mängd tid och media. Maslen hävdade att fördelarna med det flytande mediet var:
1. En Pasteurpipett kan användas för att inokulera andra diagnostiska medier.
2. Snabb tillväxt följde och det var möjligt att urskilja en tydlig positiv reaktion inom två till fem timmar vid 35 C.°
3. Det var lättare att upptäcka eventuell förorening under lagring.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: AOAC , FDA.
Beskrivning Urea Broth Base (Christensen Broth Base)
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Kvantitet 500 g
Avkastning För 55,6L medium