Läs mer
Thermo Scientific™ Tioglykolat medium USP (Dehydrerad)
Beskrivning
Odla aeroba och anaeroba organismer i utförandet av sterilitetstester med Thermo Scientific™ Oxoid™ Tioglykolat medium USP (Dehydrerad). Mediet framställs enligt formeln specificerad i US Pharmacopoeia 1 för genomförande av sterilitetstester och överensstämmer med formuleringar som beskrivs i den brittiska och europeiska farmakopén 2,3,4 .
Tioglykollatmedium är lämpligt för odling av både aeroba och anaeroba organismer. Natriumtioglykolat fungerar som ett reduktionsmedel och neutraliserar de toxiska effekterna av kvicksilverföreningar som används som konserveringsmedel i lösningar för injektion, etc.
- Välbuffrat medium säkerställer att surt eller alkaliskt inokula producerar försumbar förändring i mediets reaktion
- Lämplig för odling av både aeroba och anaeroba organismer.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Tioglykolatmedium, USP |
| Form | Pulver |
| Medietyp | Thioglycollate Medium |
| Produkttyp | Dehydrerade kulturmedier |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | För 16,9L medium |
Endast för laboratorieoratorieanvändning