Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ V-faktorskivor
Produktkod. 11913842
Change view
Kvantitet:
50 skivor/kassett
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11913842 50 skivor/kassett Paket med 50
1 options
Produktkod. 11913842 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DD0004T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.61 SEK
    128.88 SEK / Paket med 50
    Save 15.73 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Thermo Scientific™ Oxoid V Factor Disc används för identifiering av Haemophilus spp.
Thermo Scientific™ Oxoid V Factor Disc används för identifiering av Haemophilus spp.
Beställningsvarningar:
50 skivor/kassett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -10 °C till -20 °C
Beskrivning V-faktorskivor
Detekterbara analyter Haemophilus art
Typ X Factor-skiva
Förpackningstyp 1 vagn./Pk.
Kvantitet 50 skivor/kassett