Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Vancomycin tillägg
Produktkod. 12638797
Change view
Förpackningstyp:
3 mg/Vial
5 mg/Vial
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningstyp Förpackningsstorlek
12638797 5 mg/Vial Paket med 10
13285399 3 mg/Vial Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12638797 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SR0247E
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Används för tillägg till selektiva medier för isolering av vankomycinresistenta enterokocker och högnivåaminoglykosidresistenta enterokocker från kliniska prover.
Thermo Scientific™ Oxoid Vancomycin Supplement är avsett för tillägg till selektiva medier för isolering av vankomycinresistenta enterokocker (VRE) och högnivåaminoglykosidresistenta enterokocker (HLARE) från kliniska prover.
  • Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Oxoid™ Vancomycin tillägg
Form Pulver
Produkttyp Mikrobiologimedia
Förpackningstyp 5 mg/Vial
Kvantitet 10/Pk.
Art Vankomycinresistenta enterokocker (VRE), Aminoglukosidresistenta enterokocker på hög nivå (HLARE)