Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Vancomycin tillägg
Produktkod. 13285399
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 13285399
Brand: Thermo Scientific™ SR0186E
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för tillägg till selektiva medier för isolering av vankomycinresistenta enterokocker och högnivåaminoglykosidresistenta enterokocker från kliniska prover.
Thermo Scientific™ Oxoid Vancomycin Supplement är avsett för tillägg till selektiva medier för isolering av vankomycinresistenta enterokocker (VRE) och högnivåaminoglykosidresistenta enterokocker (HLARE) från kliniska prover.
  • Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Oxoid™ Vancomycin tillägg
Form Frystorkad
Produkttyp Mikrobiologimedia
Kvantitet 10/Pk.