Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Grönsakspeptonbuljong
Produktkod. 10066842
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10066842 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10066842 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer VG0101B
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Oxoid Vegetable Peptone Buljong är en köttfri allmän pepton.
Thermo Scientific™ Oxoid Vegetabilisk peptonbuljong är en mycket näringsrik, allround-pepton.
Ett exceptionellt köttfritt alternativ till Typtone Soya Buljong, den ger motsvarande prestanda i odlingsmedia eller som fermenteringsbas.
  • Köttfritt alternativ till Typtone Soya Bouillon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Torkat pulver, omgivande och torr förvaring
Form Dehydretat pulver
Produkttyp Pepton
För användning med (applikation) Odlingsmedier eller fermenteringsprocesser
Kvantitet 500 g
Protein Source Ärta / jäst
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.