Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Vegetable Peptone No. 1
Produktkod. 12755650
Kvantitet:
500 g
25 kg
Förpackningsstorlek:
500g
Varje
Produktkod. 12755650
Brand: Thermo Scientific™ VG0100K
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Oxoid Vegetable Peptone No. 1 is a meat-free general purpose peptone.
Thermo Scientific™ Oxoid Vegetable Peptone No. 1 is a highly nutritious, meat-free general purpose peptone for growth of bacteria and fungi in culture media or fermentation processes.
25 Kg Vegetable Peptone No.1 Oxoid Dehydrated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Form Dehydrated Powder
Produkttyp Peptone
För användning med (applikation) Culture media or fermentation processes
Kvantitet 25 kg
Protein Source Pea
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.