Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ VET-RPLA Toxin Detection Kit
Beskrivning
Thermo Scientific™ Oxoid VET-RPLA Toxin Detection Kit uses reverse passive latex agglutination to detect E. coli heat-labile enterotoxin and Vibrio cholerae enterotoxin.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2°C to 8°C |
| Beskrivning | VET-RPLA Toxin Detection Kit |
| Detekterbara analyter | E. coli enterotoxin, Vibrio cholerae enterotoxin |
| Kvantitet | 20 tester/kit |