Läs mer
Thermo Scientific™ Violett röd gallagar med MUG (Dehydrerad)
Produktkod. 10108132
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10108132 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10108132 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0978B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2325.00 SEK
    1557.30 SEK / 500g
    Save 767.70 SEK
    33% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Upptäck och räkna upp koliforma organismer i vatten, livsmedel och mejeriprodukter med detta selektiva medium.
Upptäcka och räkna upp koliforma organismer i vatten, livsmedel och mejeriprodukter med Thermo Scientific™ Oxoid™ Violettröd gallagar med MUG (Dehydrerad). Detta laktosinnehållande selektiva medium kan användas för bestämning av halten coli-aerogener i vatten, mjölk och andra mejeriprodukter, mejeriutrustning och livsmedelsprodukter 1,2 . Violett röd gallagar med MUG innehåller 4-metylumbelliferyl-ß-D-glukuronid (MUG) som ett substrat som spjälkas av enzymet ß-glukuronidas producerat av Escherichia coli vilket resulterar i en fluorescerande slutprodukt.
Använd violettröd gallagar för undersökning av livsmedel, djurfoder och miljöprover för förekomst av indikatorgrupper som koliforma bakterier. Förutom säkerhet ger indikatorgrupper ett mått på livsmedelskvalitet och förfallspotential. En av de vanligaste grupperna av bakterier som används som indikatororganismer inom livsmedelsindustrin är koliformerna, som kan betraktas som en undergrupp inom Enterobacteriaceae.
  • Lättläst : organismer som snabbt fermenterar laktosen (koliformerna) bildar rödlila kolonier med rödlila glorier; medan sena laktosfermentorer bildar bleka kolonier med grönaktiga glorier.
  • Selektiv : kristallviolett och gallsalter undertrycker tillväxten av icke-mål-grampositiva bakterier.
Organismer som snabbt angriper laktos producerar lila kolonier omgivna av lila glorier. Icke-laktos- eller sen-laktos-fermentorer producerar bleka kolonier med grönaktiga zoner. Andra relaterade gramnegativa bakterier kan växa men kan undertryckas genom inkubation kl> 42 C °eller genom anaerob inkubation.
Druce et al.3 fann att Violet Red Bile Lactose Agar var en lika bra indikator på coli-aerogenes-bakterier i mjölk som MacConkey Broth, och att mediet var lämpligt för att bestämma halten coli-aerogenes i mjölk.
NaOH-tillsats förbättrar i allmänhet fluorescensen genom att öka lösningens alkalinitet. En ökning av fluorescens kan också uppnås genom att öka nivån av MUG tillsatt till basmediet.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: FDA.
Beskrivning Violettröd gallagar m/MUGG
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 13,0L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning