Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Violet Red Bile Agar (VRB Agar)
Kvantitet:
10 Plates
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
Enhance the detection of enteric bacteria with Violet Red Bile Agar (VRB Agar), providing selective isolation for food and water testing.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Violet |
| Innehåll och lagring | 2°C to 12°C |
| Formatera | 90 mm Plate |
| Tillverkningsursprung | Germany |
| Produkttyp | Agar Plate |
| Fyll vikt | 17 g |
| Kvantitet | 10 Plates |