Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Vitox Tillägg
Produktkod. 12731870
Change view
Avkastning:
Varje injektionsflaska för 2L medium
Varje injektionsflaska för 500mL medium
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Avkastning Förpackningsstorlek
12731870 Varje injektionsflaska för 500mL medium Paket med 10
13265709 Varje injektionsflaska för 2L medium Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12731870 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SR0090A
 Begränsad artikel
I lager
Oxoid Vitox Supplement används för framställning av Thayer Martin Medium och New York City Medium för isolering av Neisseria spp.
Oxoid Vitox Supplement används för framställning av Thayer Martin Medium och New York City Medium för isolering av Neisseria spp.
  • Innehåll: Vitox Tillägg (5 flaskor) plus beredningsvätska (5 flaskor)
  • Lägg till GC Agar Base, Part No. CM0367B
Beställningsinformation:
  • Varje flaska av Vitox plus rekonstitutionsvätska tillskott 500mL medium
Innehåller:
  • Fem flaskor av Vitox plus fem injektionsflaskor med rekonstitutionsvätska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Vitox Tillägg
Form Frystorkad
Produkttyp Mikrobiologimedia
Förpackningstyp 2 x 5/Pk.
Kvantitet 5 x frystorkad flaska + 5 x rehydreringsvätska
Avkastning Varje injektionsflaska för 500mL medium