Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Vitox Tillägg
Avkastning:
Varje injektionsflaska för 2L medium
Varje injektionsflaska för 500mL medium
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Description
Oxoid Vitox Supplement används för framställning av Thayer Martin Medium och New York City Medium för isolering av Neisseria spp.
- Innehåll: Vitox Tillägg (5 flaskor) plus beredningsvätska (5 flaskor)
- Lägg till GC Agar Base, Part No. CM0367B
Beställningsinformation:
- Varje flaska av Vitox plus rekonstitutionsvätska tillskott 500mL medium
Innehåller:
- Fem flaskor av Vitox plus fem injektionsflaskor med rekonstitutionsvätska
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Vitox Tillägg |
| Form | Frystorkad |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Förpackningstyp | 2 x 5/Pk. |
| Kvantitet | 5 x frystorkad flaska + 5 x rehydreringsvätska |
| Avkastning | Varje injektionsflaska för 500mL medium |