Läs mer
Thermo Scientific™ Vogel-Johnson Agar (Dehydrerad)
Produktkod. 10527863
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10527863 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10527863 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0641B
Isolera och presumtivt identifiera Staphylococcus aureus från kliniska prover och livsmedel med detta selektiva medium.
Isolera och presumtivt identifiera Staphylococcus aureus från kliniska prover och livsmedel med Thermo Scientific™ Oxoid™ Vogel-Johnson Agar (Dehydrerad). Mediet är baserat på formeln som motsvarar United States Pharmacopoeia 1 . Staphylococcus aureus reducerar tellurit till metalliskt tellur i mediet och uppträder som svarta kolonier.
Staphylococcus aureus är en grampositiv, rundformad bakterie och kan orsaka hud- och mjukdelsinfektioner som bölder (bölder), furunkler och cellulit. Även om de flesta staph-infektioner inte är allvarliga, kan S. aureus orsaka allvarliga infektioner som blodomloppsinfektioner, lunginflammation eller ben- och ledinfektioner.
Vogel-Johnson Agar möjliggör tidig upptäckt och av Staphylococcus aureus från kraftigt förorenade livsmedel och kliniska prover genom att välja och identifiera koagulas-positiva och monitol-fermenterande stammar.
  • Selektiv: tellurit, litiumklorid och den höga glycinkoncentrationen hämmar de flesta av de förorenande organismerna.
  • Lättläst: Staphylococcus aureus uppträder som svarta kolonier på grund av deras förmåga att reducera tellurit till metalliskt tellur.
  • Överensstämmer med USA:s farmakopé 1 .
  • Tillåter tidig upptäckt och av Staphylococcus aureus från kraftigt kontaminerade livsmedel och kliniska prover genom att välja och identifiera koagulaspositiva och monitolfermenterande stammar.
Vogel och Johnson2 modifierade Tellurite Glycine Agar-formeln enligt Zebovitz et al.3 genom att dubbla mannitolkoncentrationen till 1 % (vikt/volym) och tillsätta fenolrött som pH-indikator. Den förstärkta fermenteringsreaktionen som uppstår som ett resultat av ökningen av mannitolhalten indikeras tydligt av utvecklingen av gula zoner som omger kolonierna.
Långvarig inkubation kan resultera i tillväxt av svarta koagulasnegativa kolonier och om dessa organismer också fermenterar mannitol kan de felaktigt identifieras från deras utseende som Staphylococcus aureus . Under dessa omständigheter bör ytterligare identitetstester utföras innan man drar slutsatsen att organismen är Staphylococcus aureus.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: FDA.
Beskrivning Vogel-Johnson Agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 8,2L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning