Läs mer
Thermo Scientific™ WL näringsagar (uttorkad)
Produktkod. 10219812
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10219812 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10219812 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0309B
 Begränsad artikel
I lager
Isolera och räkna upp mikrobiell flora i brygg- och jäsningsprocesser med detta medium.
Isolera och räkna upp mikrobiell flora i brygg- och fermenteringsapplikationer med Thermo Scientific™ Oxoid™ WL Nutrient Agar (Dehydrerad). Mediet är baserat på Green and Grey 1 och är lämpligt för differentiering av vildjäst från bryggjäst 2 .
WL Nutrient Agar rekommenderas för bestämning av den mikrobiella floran i brygg- och jäsningsprocesser.
Tillförlitliga räkningar av jäsningsprocessen erhålls med mediet vid 5,5. Justering till pH 6,5 underlättar räkningen av bagare’ och destillatörer’ jästsvampar.
Cykloheximid (SR0222) kan tillsättas till mediet i en slutlig koncentration av 4 mg/L, för att undertrycka jästtillväxt, blir mediet selektivt för de bakteriella föroreningarna i jästkulturer.
När man gör mikrobiella räkningar med detta medium kommer inkubationstiden och temperaturen att variera beroende på de testade materialen och de organismer som söks. Temperaturer på °25 C används för bryggmaterial och 30 C °för bagare’ jästsvampar.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning WL näringsagar
Form Pulver
Produkttyp Näringsagar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 6,7L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning