Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ X Factor-skivor
Produktkod. 11459858
Change view
Förpackningstyp:
1 vagn./Pk.
5 vagn./förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningstyp Förpackningsstorlek
11459858 5 vagn./förp. Paket med 250
11933842 1 vagn./Pk. Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459858 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DD0003B
 Begränsad artikel
I lager
Utför identifiering av Haemophilus spp. med Thermo Scientific™ Oxoid X Factor-skivor.
Utför identifiering av Haemophilus spp. med Thermo Scientific™ Oxoid X Factor-skivor.
Beställningsvarningar:
50 skivor/kassett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -10 °C till -20 °C
Beskrivning X Factor-skivor
Detekterbara analyter Haemophilus art
Typ X Factor-skiva
Förpackningstyp 5 vagn./förp.
Kvantitet 50 skivor/kassett