Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ X Factor-skivor
Description
Utför identifiering av Haemophilus spp. med Thermo Scientific™ Oxoid X Factor-skivor.
Utför identifiering av Haemophilus spp. med Thermo Scientific™ Oxoid X Factor-skivor.
Beställningsvarningar:
50 skivor/kassett
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | -10 °C till -20 °C |
| Beskrivning | X Factor-skivor |
| Detekterbara analyter | Haemophilus art |
| Typ | X Factor-skiva |
| Förpackningstyp | 1 vagn./Pk. |
| Kvantitet | 50 skivor/kassett |