Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ X + V-faktorskiva
Produktkod. 11923842
Change view
Detekterbara analyter:
Haemophilus art
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Detekterbara analyter Förpackningsstorlek
11923842 Haemophilus art Paket med 50
1 options
Produktkod. 11923842 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DD0005T
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Oxoid X + V Factor Disc används för identifiering av Haemophilus spp.
Oxoid X + V Factor Disc används för identifiering av Haemophilus spp.
50 skivor/kassett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -10 °C till -20 °C
Beskrivning X + V Factor Disk
Detekterbara analyter Haemophilus art
Typ V-faktorskiva
Förpackningstyp 1 vagn./Pk.